Drukuj
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
H55609.03 H55609.06
H55609.03EA 324 PLN
H55609.03 H55609.06
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥97%
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₃F₃IN
Temp. topnienia: 50…55 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08458091
Numer CAS: 101066-87-9
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III