4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H50452.03
H50452.MD
H50452.03EA
796
PLN
H50452.03
H50452.MD
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde ≥97%
4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 137736-06-2
Molecular Formula: C13H9FO2
Formula Weight: 216.21
MDL No.: MFCD01631896
Formuła:
C₁₃H₉FO₂ MW: 216.21 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01631896 Numer CAS: 137736-06-2 |