Drukuj
2-(4-Chlorophenoxy)-6-fluorobenzaldehyde ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H50847.03 H50847.MD
H50847.03EA 1920 PLN
H50847.03 H50847.MD
2-(4-Chlorophenoxy)-6-fluorobenzaldehyde ≥98%
2-(4-Chlorophenoxy)-6-fluorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 902836-82-2 Molecular Formula: C13H8ClFO2 Formula Weight: 250.66 MDL No.: MFCD08061024
Formuła: C₁₃H₈ClFO₂
MW: 250.66 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08061024
Numer CAS: 902836-82-2