2-Amino-5-chlorobenzaldehyde 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L17515.03
L17515.06
L17515.03EA
510
PLN
L17515.03
L17515.06
2-Amino-5-chlorobenzaldehyde 97%
2-Amino-5-chlorobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 20028-53-9
Molecular Formula: C7H6ClNO
Formula Weight: 155.58
Melting Point: 68-74°
Beilstein Reference: 2716096
Formuła:
C₇H₆ClNO Temp. topnienia: 68…74 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02093936 Numer CAS: 20028-53-9 |