4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-(4-Bromo-phenoxy)benzaldehyde
H31702.03
H31702.06
H31702.03EA
522
PLN
H31702.03
H31702.06
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde ≥97%
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 69240-56-8
Molecular Formula: C13H9BrO2
Formula Weight: 277.12
Melting Point: 69-73°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD08276811
Formuła:
C₁₃H₉BrO₂ Temp. topnienia: 69…73 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08276811 Numer CAS: 69240-56-8 ADR: 9,III |