Bismuth(III) 2-ethylhexanoate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
36710.14
36710.22
36710.06
36710.14EA
1220
PLN
36710.14
36710.22
36710.06
Bismuth(III) 2-ethylhexanoate
Bismuth(III) 2-ethylhexanoate
CAS No.: 67874-71-9
Molecular Formula: C24H45BiO6
Formula Weight: 638.61
Physical Form: Viscous liquid
MDL No.: MFCD00043803
Formuła:
C₂₄H₄₅BiO₆ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043803 Numer CAS: 67874-71-9 Numer WE (dawny EINECS): 267-499-7 |