2-Acetoxyisobutyroyl bromide 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 96%
CAS No.: 40635-67-4
Molecular Formula: C6H9BrO3
Formula Weight: 209.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₆H₉BrO₃ Temp. Wrzenia: 100…110 °C (25 mmHg) Gęstość: 1,420 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00040923 Numer CAS: 40635-67-4 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |