Glycinamide hydrochloride (H-Gly-NH2.HCl) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
H-Gly-NH2.HCl
A11128.06
A11128.14
A11128.22
A11128.06EA
259
PLN
A11128.06
A11128.14
A11128.22
Glycinamide hydrochloride (H-Gly-NH2.HCl) ≥98%
Glycinamide hydrochloride (H-Gly-NH2.HCl)
Purity: 98%
CAS No.: 1668-10-6
Molecular Formula: NH2C(O)CH2NH2.HCl
Formula Weight: 110.54
Melting Point: ca 204° dec.
Beilstein Reference: 3554199
Formuła:
C₂H₇ClN₂O MW: 110.54 g/mol Temp. topnienia: ∼ 204 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013008 Numer CAS: 1668-10-6 Numer WE (dawny EINECS): 216-789-1 |