Drukuj
Glycinamide hydrochloride (H-Gly-NH2.HCl) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: H-Gly-NH2.HCl
120060250 120061000
ACRO120060250EA 456 PLN
ACRO120060250 ACRO120061000
Glycinamide hydrochloride (H-Gly-NH2.HCl) 98%
Glycinamide hydrochloride (H-Gly-NH2.HCl)
Formuła: C₂H₇ClN₂O
MW: 110.54 g/mol
Temp. topnienia: 204 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013008
Numer CAS: 1668-10-6
Numer WE (dawny EINECS): 216-789-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤1 % (105°C, 4 hrs)
TLC ≤1 % Glycine