Manganese(II) nitrate 50% (w/w) roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
33340.36
33340.A3
33340.36EA
480
PLN
33340.36
33340.A3
Manganese(II) nitrate 50% (w/w) roztwór wodny
Manganese(II) nitrate
CAS No.: 10377-66-9
Molecular Formula: MnN2O6
Formula Weight: 178.95
Physical Form: Liquid
Appearance: Pink
Odour: Amine-like
pH: 1.0
UN No.: 3093
MDL No.: MFCD00011112
Formuła:
Mn(NO₃)₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011112 Numer CAS: 10377-66-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-828-8 Jednostka: 3093 ADR: 8,II |