3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
3,5-Dimethylisoxasole-4-carboxylic acid
A15419.06
A15419.14
A15419.06EA
883
PLN
A15419.06
A15419.14
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid ≥99%
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 2510-36-3
Molecular Formula: C6H7NO3
Formula Weight: 141.13
Melting Point: 140-142°
Beilstein Reference: 115819
Formuła:
C₆H₇NO₃ Temp. topnienia: 140…142 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051657 Numer CAS: 2510-36-3 Numer WE (dawny EINECS): 219-724-5 |