Drukuj
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)boronic acid
H26893.MD H26893.03 H26893.06
H26893.MDEA 0 PLN
H26893.MD H26893.03 H26893.06
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid ≥97%
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
Purity: 97% CAS No.: 16114-47-9 Molecular Formula: C5H8BNO3 Formula Weight: 140.93 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 106-108° MDL No.: MFCD02677945
Formuła: C₅H₈BNO₃
Temp. topnienia: 106…108 °C
Numer MDL: MFCD02677945
Numer CAS: 16114-47-9