Cobalt(II) oxalate dihydrate, Reagent Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
CAS No.: 5965-38-8
Molecular Formula: CoC2O4.2H2O
Formula Weight: 182.98 (146.95anhy)
Physical Form: Powder
Density: 3.021
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,2445
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00050793
Stabilizer for HCN, temperature indicator
Formuła:
C₂CoO₄·2H₂O Gęstość: 3,021 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03414148 Numer CAS: 5965-38-8 Numer WE (dawny EINECS): 212-409-3 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,2445 |