Cobalt(II) oxalate dihydrate ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Cobalt(II) oxalate dihydrate
13012.09
13012.18
13012.09EA
957
PLN
13012.09
13012.18
Cobalt(II) oxalate dihydrate ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Cobalt(II) oxalate dihydrate
Purity: 99.995%
CAS No.: 5965-38-8
Molecular Formula: C2CoO4.2H2O
Formula Weight: 182.98 (146.95anhy)
Physical Form: Powder
Density: 3.021
Appearance: Pink
Odour: Odourless
Melting Point: 229-231° dec.
Merck Reference: 14,2445
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00050793
Formuła:
C₂CoO₄·2H₂O MW: 182.98 g/mol (146.95 anhy) Temp. topnienia: 229…231 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 3.021 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03414148 Numer CAS: 5965-38-8 Numer WE (dawny EINECS): 212-409-3 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,2445 |