3-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-propanol ≥97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Stabilizacja:
stabilised w BHT/Ionol
H31465.03
H31465.06
H31465.03EA
619
PLN
H31465.03
H31465.06
3-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-propanol ≥97% stabilised
3-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-propanol
Purity: 97%
CAS No.: 87151-66-4
Molecular Formula: C9H14O
Formula Weight: 138.21
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Formuła:
C₉H₁₄O Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD12407081 Numer CAS: 87151-66-4 |