Drukuj
Scopoletin (7-hydroxy-6-methoxycumarin) 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Scopoletin, 7-Hydroxy-6-methoxy-2H-chromen-2-one
302900500 302900010 302902500
ACRO302900500EA 573 PLN
ACRO302900500 ACRO302900010 ACRO302902500
Scopoletin (7-hydroxy-6-methoxycumarin) 95%
Scopoletin (7-hydroxy-6-methoxycumarin)
Formuła: C₁₀H₈O₄
Temp. topnienia: 200…207 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006872
Numer CAS: 92-61-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-171-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 207 °C
HPLC ≥94.0 %