6-Bromo-3-formylchromone 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H32053.03
H32053.06
H32053.03EA
145
PLN
H32053.03
H32053.06
6-Bromo-3-formylchromone 97%
6-Bromo-3-formylchromone
Purity: 97%
CAS No.: 52817-12-6
Molecular Formula: C10H5BrO3
Formula Weight: 253.05
Melting Point: 190-193°
MDL No.: MFCD00191849
Formuła:
C₁₀H₅BrO₃ Temp. topnienia: 190…193 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00191849 Numer CAS: 52817-12-6 |