2-Phenylisobutyric acid
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
32884.09
32884.04
32884.09EA
3600
PLN
32884.09
32884.04
2-Phenylisobutyric acid
2-Phenylisobutyric acid
CAS No.: 826-55-1
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.21
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 80-82°
Boiling Point: 146.5°
Solubility: Insoluble in water
MDL No.: MFCD00014332
Formuła:
C₁₀H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 146,5 °C Temp. topnienia: 80…82 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014332 Numer CAS: 826-55-1 Numer WE (dawny EINECS): 212-556-3 |