N-(Cyanoacetyl)morpholine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Morpholino-3-oxopropanenitrile, 3-(Morpholin-4-yl)-3-oxopropanenitrile
A11969.03
A11969.06
A11969.03EA
224
PLN
A11969.03
A11969.06
N-(Cyanoacetyl)morpholine ≥98%
N-(Cyanoacetyl)morpholine
Purity: 98%
CAS No.: 15029-32-0
Molecular Formula: C7H10N2O2
Formula Weight: 154.17
Odour: Odourless
Melting Point: 85-88°
Beilstein Reference: 135525
MDL No.: MFCD00023353
Formuła:
C₇H₁₀N₂O₂ Temp. topnienia: 85…88 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00023353 Numer CAS: 15029-32-0 Numer WE (dawny EINECS): 239-112-1 |