Drukuj
Nickel(II) hydroxide for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
275020010 275022500
ACRO275020010EA 1020 PLN
ACRO275020010 ACRO275022500
Nickel(II) hydroxide for analysis
Nickel(II) hydroxide
Formuła: H₂NiO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011140
Numer CAS: 12054-48-7
Numer WE (dawny EINECS): 235-008-5
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Green Crystalline powder
Titration Complexometric 61.0 to 65.0 % (Ni)
Cobalt (Co) ≤8000 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Manganese (Mn) ≤50 ppm
Sulfur (S) ≤50 ppm