2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Aminotetrafluorobenzotrifluoride
B24326.03
B24326.06
B24326.03EA
424
PLN
B24326.03
B24326.06
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 98%
CAS No.: 651-83-2
Molecular Formula: C7H2F7N
Formula Weight: 233.09
Refractive Index: 1.4300
Boiling Point: 185-187°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00091518
Formuła:
C₇H₂F₇N Temp. Wrzenia: 185…187 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00091518 Numer CAS: 651-83-2 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |