Drukuj
Roztwór wzorcowy tulu, 1000 mg/l Tm w rozcieńczonym kwasie azotowym AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: VWR Chemicals
86719.180EA 200 PLN
86719.180 86719.260
Roztwór wzorcowy tulu, 1000 mg/l Tm w rozcieńczonym kwasie azotowym AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy Wzorce kationowe Thulium Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%