Drukuj
Roztwór wzorcowy tantalu, 1000 mg/l Ta w 5% kwasie azotowym with hydrofluoric acid (max. 1%) AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: VWR Chemicals
86714.180EA 172 PLN
86714.180 86714.260
Roztwór wzorcowy tantalu, 1000 mg/l Ta w 5% kwasie azotowym with hydrofluoric acid (max. 1%) AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy Wzorce kationowe Tantalum Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%