Roztwór wzorcowy niobu, 1000 mg/l Nb w 5% kwasie azotowym with hydrofluoric acid (max. 1%) AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: VWR Chemicals
86694.180EA
172
PLN
86694.180
86694.260
Roztwór wzorcowy niobu, 1000 mg/l Nb w 5% kwasie azotowym with hydrofluoric acid (max. 1%) AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Niobium Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%