Roztwór wzorcowy germanu, 1000 mg/l Ge w 5% kwasie azotowym with hydrofluoric acid (max. 1%) AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: VWR Chemicals
86680.180EA
181.3
PLN
86680.180
86680.260
Roztwór wzorcowy germanu, 1000 mg/l Ge w 5% kwasie azotowym with hydrofluoric acid (max. 1%) AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Germanium Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%