Drukuj
Roztwór wzorcowy rutenu, 1000 mg/l Ru w 5% kwasie solnym AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: VWR Chemicals
86705.180EA 465 PLN
86705.180 86705.260
Roztwór wzorcowy rutenu, 1000 mg/l Ru w 5% kwasie solnym AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy Wzorce kationowe Ruthenium Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%