Roztwór wzorcowy rodu,, 1000 mg/l Rh w 5% kwasie solnym AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: VWR Chemicals
86704.180EA
1830
PLN
86704.180
86704.260
Roztwór wzorcowy rodu,, 1000 mg/l Rh w 5% kwasie solnym AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Rhodium Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%