Drukuj
Roztwór wzorcowy palladu, 1000 mg/l Pd w 5% kwasie solnym AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: VWR Chemicals
86700.180EA 628 PLN
86700.180 86700.260
Roztwór wzorcowy palladu, 1000 mg/l Pd w 5% kwasie solnym AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy Wzorce kationowe Palladium Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%