Drukuj
Roztwór wzorcowy bizmutu, 1000 mg/l Bi w 10% kwasie azotowym AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: VWR Chemicals
86666.180EA 154 PLN
86666.180 86666.260
Roztwór wzorcowy bizmutu, 1000 mg/l Bi w 10% kwasie azotowym AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy Wzorce kationowe Bismuth Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%