Drukuj
Roztwór wzorcowy berylu, 1000 mg/l Be w 2% kwasie solnym AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: VWR Chemicals
86665.180EA 492 PLN
86665.180 86665.260
Roztwór wzorcowy berylu, 1000 mg/l Be w 2% kwasie solnym AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy Wzorce kationowe Beryllium Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%