Sodium hexanitritocobaltate(III)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
heksanitrokobaltan (III) sodu
A11216.18
A11216.30
A11216.18EA
377
PLN
A11216.18
A11216.30
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Sodium hexanitritocobaltate(III)
CAS No.: 14649-73-1
Molecular Formula: CoN6Na3O12
Formula Weight: 403.94
Odour: Odourless
Melting Point: 220° dec.
Merck Reference: 14,8603
MDL No.: MFCD00003512
Formuła:
CoN₆Na₃O₁₂ MW: 403.94 g/mol Temp. topnienia: 220 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003512 Numer CAS: 13600-98-1 Numer WE (dawny EINECS): 237-077-7 Jednostka: 1479 ADR: 5.1 II |