Drukuj
3,4-Epoksy-1-buten, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
127574-1G 127574-5G
SIAL127574-1GEA 524 PLN
SIAL127574-1G SIAL127574-5G
3,4-Epoksy-1-buten, Sigma-Aldrich®
3,4-Epoksy-1-buten
Formuła: C₄H₆O
Temp. Wrzenia: 65 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –135 °C
Gęstość: 0,872 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005149
Numer CAS: 930-22-3
Numer WE (dawny EINECS): 213-210-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,II