Drukuj
siarczan wapnia, Drierite™ 6 mm (4 mesh) do osuszania, with indicator (cobalt (II) chloride)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
43065.TD 43065.XA
43065.TDEA 400 PLN
43065.TD 43065.XA
siarczan wapnia, Drierite™ 6 mm (4 mesh) do osuszania, with indicator (cobalt (II) chloride)
siarczan wapnia
CAS No.: 7778-18-9 Physical Form: Granular, -4+6 Mesh Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Blue to pink Odour: Odourless Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00010912
Formuła: CaO₄S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010912
Numer CAS: 7778-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-900-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 14,1706