Drukuj
siarczan wapnia, Drierite™ 6 mesh for drying, with indicator (cobalt (II) chloride)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
43064.TD 43064.XA
43064.TDEA 432 PLN
43064.TD 43064.XA
siarczan wapnia, Drierite™ 6 mesh for drying, with indicator (cobalt (II) chloride)
siarczan wapnia
CAS No.: 7778-18-9 Physical Form: Granular, -6 Mesh Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Blue to pink Odour: Odourless Merck Reference: 14,1706 MDL No.: MFCD00010912
Formuła: CaO₄S
MW: 136.14 g/mol
Temp. topnienia: 1350
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010912
Numer CAS: 7778-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-900-3
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 14,1706