siarczan wapnia, Drierite™ 10-20 mesh do osuszania, with indicator (cobalt (II) chloride)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
43063.TD
43063.XA
43063.TDEA
550
PLN
43063.TD
43063.XA
siarczan wapnia, Drierite™ 10-20 mesh do osuszania, with indicator (cobalt (II) chloride)
siarczan wapnia
CAS No.: 7778-18-9
Physical Form: Granular, -10+20 Mesh
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Blue to pink
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1706
MDL No.: MFCD00010912
Formuła:
CaO₄S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010912 Numer CAS: 7778-18-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-900-3 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,1706 |