Drukuj
siarczan wapnia, Drierite™ 10-20 mesh, with indicator (cobalt (II) chloride)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
350010020 350015000 350010100
ACRO350010020EA 1570 PLN
ACRO350010020 ACRO350015000 ACRO350010100
siarczan wapnia, Drierite™ 10-20 mesh, with indicator (cobalt (II) chloride)
siarczan wapnia
Formuła: CaO₄S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010912
Numer CAS: 7778-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-900-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Blue Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 10 to 20 mesh
Composition ≤2 % (CoCl2) Typical of fatty acids: