Roztwór wzorcowy krzemu, 1000 mg/l Si w wodzie AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: VWR Chemicals
86710.180EA
112.7
PLN
86710.180
86710.260
Roztwór wzorcowy krzemu, 1000 mg/l Si w wodzie AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Silicium Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%