Rubid 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: VWR Chemicals
86702.180EA
172
PLN
86702.180
86702.260
Rubid 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Rubidium Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%