Drukuj
iryd 1000 mg/l w 10% kwasie chlorowodorowym AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: VWR Chemicals
86685.180EA 1150 PLN
86685.180 86685.260
iryd 1000 mg/l w 10% kwasie chlorowodorowym AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy Wzorce kationowe Iridium Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%