hafn 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym ze śladowymi ilościami kwasu fluorowodorowego AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: VWR Chemicals
86681.180EA
637
PLN
86681.180
86681.260
hafn 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym ze śladowymi ilościami kwasu fluorowodorowego AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Hafnium Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%