platyna 1000 mg/l w 10% kwasie chlorowodorowym AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: VWR Chemicals
86701.260EA
1400
PLN
86701.260
86701.180
platyna 1000 mg/l w 10% kwasie chlorowodorowym AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Platinum Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%