gal 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (V) AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: VWR Chemicals
86678.180EA
426
PLN
86678.180
86678.260
gal 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (V) AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Gallium Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%