Drukuj

Kwas szczawiowy 0.05 mol/L (0.1 N) volumetric solution

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Ethanedioic acid

815758607.0500 815758607.1000
CHMP815758607.0500EA 66.3 PLN
CHMP815758607.0500 CHMP815758607.1000
Kwas szczawiowy 0.05 mol/L (0.1 N) volumetric solution
Kwas szczawiowy
Formuła: C₂H₂O₄
MW: 90.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 365
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002573
Numer CAS: 144-62-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-634-3
Klasyfikacja Merck : 13,06980

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR