siarczan wapnia, Drierite™ 3 mm (8 mesh) for drying
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
89750.TD
89750.XA
89750.TDEA
316
PLN
89750.TD
89750.XA
siarczan wapnia, Drierite™ 3 mm (8 mesh) for drying
siarczan wapnia
CAS No.: 7778-18-9
Physical Form: Granular -8 Mesh
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1706
MDL No.: MFCD00010912
Formuła:
CaO₄S MW: 136.14 g/mol Temp. topnienia: 1350 Gęstość: 2.964 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010912 Numer CAS: 7778-18-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-900-3 Klasyfikacja Merck : 14,1706 |