siarczan wapnia, Drierite™ 6 mesh do osuszania
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
43057.P2
43057.TD
43057.XA
43057.P2EA
0
PLN
43057.P2
43057.TD
43057.XA
siarczan wapnia, Drierite™ 6 mesh do osuszania
siarczan wapnia
CAS No.: 7778-18-9
Physical Form: Granular, -6 Mesh
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1706
MDL No.: MFCD00010912
Formuła:
CaO₄S Temp. topnienia: 1350 °C Gęstość: 2,964 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010912 Numer CAS: 7778-18-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-900-3 Klasyfikacja Merck : 14,1706 |