siarczan wapnia, Drierite™ 6 mm (4 mesh) do osuszania
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
43056.TD
43056.XA
43056.TDEA
263
PLN
43056.TD
43056.XA
siarczan wapnia, Drierite™ 6 mm (4 mesh) do osuszania
siarczan wapnia
CAS No.: 7778-18-9
Physical Form: Granular, -4+6 Mesh
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1706
MDL No.: MFCD00010912
Formuła:
CaO₄S Temp. topnienia: 1350 °C Gęstość: 2,964 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010912 Numer CAS: 7778-18-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-900-3 Klasyfikacja Merck : 14,1706 |