Drukuj
siarczan wapnia, Drierite™ 20-40 mesh do osuszania, without indicator
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
219070023 219074540
ACRO219070023EA 1040 PLN
ACRO219070023 ACRO219074540
siarczan wapnia, Drierite™ 20-40 mesh do osuszania, without indicator
siarczan wapnia
Formuła: CaO₄S
Temp. topnienia: 1450 °C
Gęstość: 2,964 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010912
Numer CAS: 7778-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-900-3
Klasyfikacja Merck : 13,01711
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 20 to 40 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical