Drukuj
siarczan wapnia, Drierite™ 8 mesh for drying, without indicator
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
219050020 219055000 219050100
ACRO219050020EA 732 PLN
ACRO219050020 ACRO219055000 ACRO219050100
siarczan wapnia, Drierite™ 8 mesh for drying, without indicator
siarczan wapnia
Formuła: CaO₄S
MW: 136.14 g/mol
Temp. topnienia: 1450 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010912
Numer CAS: 7778-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-900-3
Klasyfikacja Merck : 13,01711
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 8 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical