Drukuj

Jod 0.005 mol/l (0.01 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny

Dostawca: CHEMPUR

804912412.1000 804912412.0500
CHMP804912412.1000EA 238 PLN
CHMP804912412.1000 CHMP804912412.0500
Jod 0.005 mol/l (0.01 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Jod
Formuła: I₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011355
Numer CAS: 7553-56-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-442-4
Jednostka: 3264
ADR: 8,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR