gadolin 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: VWR Chemicals
86679.180EA
144.9
PLN
86679.180
86679.260
gadolin 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Gadolinium Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%